Description
- Flacon carré en polypropylène
- 500 ml
- Ensemble de 2 pièces
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500mL |
| Matériau | Verre |
| Type de produit | Bouteille carrée à large bouche |