Learn More
Cole Parmer™ Récipients pour échantillons en PEBD
Code produit 11848651 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
480 ml
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11848651 480 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11848651 Fournisseur Cole Parmer™ Code fournisseur 0610150
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Récipients en PP faciles à utiliser, à col large et résistants aux produits chimiques.
  • Résistant aux produits chimiques.
  • Fabrication en PP.
  • Couvercles blancs, en PP, sans joint.
  • Autoclavables.
Spécification
Capacité (métrique) 480 ml
Couleur Translucide
Couleur de bouchon Blanc
Closure Included Oui
Hauteur (métrique) 9,5 cm
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 89 mm
Diamètre (métrique) 8,9 cm
Type de bouchon Bouchon