Learn More
Thermo Scientific™ Cuves avec septa à col large
Code produit 16610143
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
120 ml
125 mL
250 mL
Couleur:
Ambré
Transparent
Niveau:
Certifiés
Non traitées
Traités
Nbre par carton:
12
24
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur Niveau Nbre par carton Conditionnement
16610143 125 mL Transparent Non traitées 24 24 pièces
13455399 60 ml Transparent Certifiés 24 24 pièces
15338167 60 ml Transparent Non traitées 24 24 pièces
15611729 60 ml Ambré Traités 24 24 pièces
15868716 120 ml Ambré Certifiés 24 -
16373528 125 mL Transparent Certifiés 24 24 pièces
16867356 250 mL Transparent Certifiés 12 12 pièces
15297213 250 mL Transparent Non traitées 12 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 16610143 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur S1200125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00€
    122.00€ / 24 pièces
    Économisez 11.00€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 30-11-2026
Appliquez les méthodes au sol de l’analyse des composés organiques volatils (VOA) EPA lorsque vous utilisez ces cuves de septa en verre sodocalcique à col large de type III, qui sont disponibles transparentes ou ambrées.
Appliquer les méthodes d’analyse des composés organiques volatils (VOA) de sol de l’EPA lors de l’utilisation des cuves de septa à col large Thermo Scientific™. Disponibles en verre sodocalcique de type III transparent ou ambré et sont recommandées pour les méthodes au sol d’analyse des composés organiques volatils (VOA) EPA. Le bouchon avec opercule est équipé d’un septum en silicone percé avec face en PTFE. Disponibles certifiés pour répondre aux spécifications basées sur les performances EPA pour l’analyse des composés organiques volatils, traités de la même manière que les flacons certifiés, mais sans documentation de certification, ou non traités et prêts pour votre propre procédure de nettoyage.
  • Flacon en verre sodocalcique de type III, transparent ou ambré
  • Les cuves ambrées sont recommandées pour les analytes photosensibles
  • Bouchon en PP blanc avec septum lié en silicone revêtu de PTFE
  • Bouchons assemblés sur les flacons
  • Le col large est idéal pour les échantillons de sols et les liquides visqueux
Cuves certifiées livrées avec les caractéristiques suivantes :
  • Certifiés conformes ou supérieurs aux normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour l’analyse des composés organiques volatils
  • Certificat d’analyse inclus dans la boîte et code-barres avec numéro de lot pour la traçabilité
  • Chaque flacon porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
  • Étiquettes d’analyse incluses non fixées à usage optionnel
  • Carton scellé avec bande de sécurité assurant ainsi une garantie d’inviolabilité
  • Le séparateur en aggloméré permet de protéger les cuves contre la casse ; Suremballage requis pour l’expédition
Les cuves traitées sont manipulées de la même manière que les cuves certifiées et livrées avec toutes les caractéristiques des cuves certifiées, mais ne portent pas de code-barres et ne comprennent pas de certificat d’analyse.
Les cuves non traitées sont prêtes pour être nettoyées par vos soins en interne et pour votre propre procédé de certification. En boîte de carton avec séparateurs pour prévenir la casse ; Suremballage requis pour l’expédition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 4 oz, 125 ml
Capacité (métrique) 125 mL
Paramètres de certification Aucun
Couleur Transparent
Description Cuve transparente I-Chem 125 ml avec septum de 0,060 po, petite taille, non traitée
Diamètre (impériale) 2,36 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,8 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 45,7 mm
Matériau Verre (type 3)
Nbre par carton 24
Bouchon de rechange S297-5800
Couleur de bouchon Blanc
Niveau Non traitées
Volume (impériale) jusqu’au rebord 4,6 oz.
Volume (métrique) jusqu’au rebord 137 mL
Bouche Large
Hauteur (métrique) 69 mm
Hauteur (impériale) 2,71 in
Matériau du bouchon Polypropylène avec septum en PTFE / silicone
Taille du bouchon 58 à 400 mm
Diamètre (métrique) 60 mm
Type de bouchon Bouchon avec opercule
Capacité (impériale) 4 oz.
Certifications/Conformité Aucun
Type de produit Cuve