Learn More
Thermo Scientific™ Cuves basses en verre ambré à col large avec bouchon I-Chem™
GREENER_CHOICE
Code produit 13204570
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
60 ml
120 mL
120 ml
250 ml
250 ml
Niveau:
Certifiés
Non traitées
Traités
Taille du bouchon:
53 à 400 mm
53-400 mm
58 à 400 mm
58-400 mm
70 à 400 mm
Conditionnement:
24 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Niveau Taille du bouchon unitSize
13204570 60 ml Certifiés 53-400 mm 24 pièces
17654845 60 mL Non traitées 53 à 400 mm 24 pièces
15768128 60 ml Traités 53-400 mm 24 pièces
17644855 120 mL Certifiés 58 à 400 mm 24 pièces
17664845 120 mL Non traitées 58 à 400 mm 24 pièces
15778128 120 ml Traités 58-400 mm 24 pièces
17684845 250 ml Non traitées - 24 pièces
15960322 250 ml Certifiés 70 à 400 mm 24 pièces
17674845 250 ml Non traitées 70 à 400 mm 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 13204570 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3400060
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sélectionnez ces cuves en verre ambré basses à col large avec bouchon pour recueillir des échantillons d’eau pour une variété d’analytes cibles organiques et inorganiques où une protection de la lumière est nécessaire.
Conçues pour prélever des échantillons de sols, de boues et de déchets pour une grande variété d’analytes cibles organiques et inorganiques lorsqu’une protection contre la lumière est nécessaire. Les cuves en verre ambré, basses à col large, Thermo Scientific™ sont disponibles avec la mention certifiées répondant aux normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour l’analyse des composés organiques semi-volatiles, des pesticides, des biphényles polychlorés (PCB) et des métaux, traitées de la même manière que les cuves certifiées mais sans document de certification ou non traitées et prêtes pour votre propre procédure de nettoyage.
  • Cuve en verre sodocalcique ambré de type III, recommandée pour les échantillons photosensibles
  • Bouchon fermé sur le dessus, blanc en PP avec revêtement en PTFE
  • Tailles disponibles comprises entre 60 et 250 ml
  • Bouchons assemblés sur les flacons (sauf 140-0250NC, bouchon non compris)
Jarres certifiées livrées avec les caractéristiques suivantes :
  • Certifiées pour égaler ou dépasser les normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour l’analyse des composés organiques semi-volatiles, des pesticides, des biphényles polychlorés (PCB) et des métaux
  • Certificat d’analyse inclus dans la boîte et code-barres avec numéro de lot pour la traçabilité
  • Chaque cuve porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
  • Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
  • Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
  • Conditionnement avec séparateurs en panneaux de particules pour amortir et protéger contre la casse ; Suremballage requis pour l’expédition
Les jarres traitées sont manipulées de la même manière que les jarres certifiées et livrées avec toutes les caractéristiques des jarres certifiées, mais ne portent pas de code-barres et ne comprennent pas de certificat d’analyse.
Les jarres non traitées sont prêtes pour être nettoyées par vos soins en interne et pour votre propre procédé de certification. Conditionnées en boîtes avec séparateurs en panneaux de particules pour protéger contre la casse ; Suremballage requis pour l’expédition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 2 oz, 60 ml
Capacité (métrique) 60 ml
Capacité (impériale) 200 ml (2 oz)
Paramètres de certification Semi-VOA, pesticides, PCB, métaux
Couleur Ambré
Description Cuve basse en verre ambré
Diamètre (impériale) interne 1,63 in
Diamètre (impériale) 2,16 in
Diamètre (métrique) interne 4 cm
Matériau Verre de type 3
Nbre par carton 24
Bouchon de rechange NA
Couleur de bouchon Blanc
Niveau Certifiés
Matériau de revêtement PTFE
Volume (impériale) jusqu’au rebord 2.5 oz
Volume (métrique) jusqu’au rebord 74 ml
Certifications/Conformité Les cuves certifiées et traitées répondent ou dépassent les normes de performances EPA pour l’analyse des produits organiques semi-volatiles, des pesticides, des PCB et des métaux ; fabriquées selon un système de gestion de la qualité certifié ISO.
Bouche Large
Hauteur (métrique) 49 mm
Type de produit Cuve
Hauteur (impériale) 1,92 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 53-400 mm
Diamètre (métrique) 55 mm
Type de bouchon Bouchon fermé sur le dessus