Learn More
Thermo Scientific™ Jarres basses en verre transparent à col large avec bouchon
Description
Prélevez des échantillons de sol, de boues et de déchets pour une variété d’analytes cibles organiques et inorganiques avec des cuves en verre transparent à profil bas et à col large Thermo Scientific™ lorsque la protection contre la lumière n’est pas nécessaire.Les cuves sont disponibles certifiées pour répondre aux spécifications basées sur les performances de l’EPA pour l’analyse des composés organiques semi-volatils, les pesticides, les PCB et les métaux ; traitées de la même manière que les cuves certifiées, mais sans documentation de certification, ou non traitées et prêtes pour votre propre procédure de nettoyage.
- Jarre “Crown glass” transparente de type III
- Bouchon fermé sur le dessus, blanc en PP avec revêtement en PTFE
- Tailles disponibles comprises entre 60 et 2 000 ml
- Bouchons assemblés sur les flacons
Inclut :
Jarres certifiées livrées avec les caractéristiques suivantes :
- Certifiées pour égaler ou dépasser les normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour l’analyse des composés organiques semi-volatiles, des pesticides, des biphényles polychlorés (PCB) et des métaux
- Certificat d’analyse inclus dans la boîte et code-barres avec numéro de lot pour la traçabilité
- Chaque cuve porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
- Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
- Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
- Conditionnement avec séparateurs en panneaux de particules pour amortir et protéger contre la casse ; Suremballage requis pour l’expédition
Les jarres traitées sont manipulées de la même manière que les jarres certifiées et livrées avec toutes les caractéristiques des jarres certifiées, mais ne portent pas de code-barres et ne comprennent pas de certificat d’analyse.
Les jarres non traitées sont prêtes pour être nettoyées par vos soins en interne et pour votre propre procédé de certification. Conditionnées en boîtes avec séparateurs en panneaux de particules pour protéger contre la casse ; Suremballage requis pour l’expédition.
Spécification
Spécification
| Capacité | 64 oz., 2000 ml |
| Capacité (métrique) | 2000 ml |
| Paramètres de certification | Semi-VOA, pesticides, PCB, métaux |
| Couleur | Transparent |
| Description | Cuve basse en verre transparent |
| Diamètre (impériale) | 5,62 in |
| Diamètre (impériale) intérieur de col | 2 in |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 50,8 mm |
| Matériau | Verre (type 3) |
| Bouchon de rechange | B167-1100BL |
| Afficher plus |