Learn More
Sampling Systems™ Conteneurs en acier inoxydable à large ouverture
Code produit 17942022 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 l
75 l
100 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17942022 75 l 1 pièce
17922022 50 l 1 pièce
17902022 100 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17942022 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur A85675
Expédition estimée: 18-12-2026
Ces récipients en acier inoxydable à large ouverture sont idéaux pour conserver les poudres, les crèmes et les liquides. Ils sont fabriqués en acier inoxydable 316L de haute qualité et résistant aux produits chimiques, et sont conçus de manière à faciliter le nettoyage.
  • Le système de couvercle à triple virole de 6 in permet aux contenants de garantir une étanchéité à l'air et à l'eau.
  • finition polie miroir
Spécification
Capacité (métrique) 75 l
Couleur Argent
Matériau Acier inoxydable (316L)
Quantité 1 flacon
Closure Included Oui
Fit for Purpose Qualité certifiée
Hauteur (métrique) 650 mm
Matériau du bouchon Acier inoxydable
Diamètre (métrique) 450 mm
Type de bouchon Lettre étanche à l’air
Capacité (impériale) 2,5 oz
Forme Cylindrique
Type de produit Bouteille de stockage métallique