Learn More
Thermo Scientific™ Cuves en verre transparent à profil haut et col large avec bouchon
Code produit 13529550
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
250 ml
250 ml
500 mL
4000 mL
Niveau:
Certifiés
Non traitées
Traités
Taille du bouchon:
48 à 400 mm
58 à 400 mm
70 à 400 mm
110 à 400 mm
Conditionnement:
12 pièces
4 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Niveau Taille du bouchon Conditionnement
13529550 250 ml Certifiés 58 à 400 mm 12 pièces
16699762 125 mL Non traitées 48 à 400 mm 12 pièces
13571590 250 ml Traités 58 à 400 mm 12 pièces
16389226 500 mL Traités 70 à 400 mm 12 pièces
16243661 4000 mL Certifiés 110 à 400 mm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 13529550 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3210250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.95€
    83.80€ / 12 pièces
    Économisez 7.15€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-12-2026
Prélevez des échantillons de sol, de boues, d’eau et de déchets pour une variété d’analytes cibles organiques et inorganiques avec ces cuves en verre transparent à profil haut et col large avec bouchon lorsque la protection contre la lumière n’est pas nécessaire.
Prélevez des échantillons de sol, de boues, d’eau et de déchets pour une variété d’analytes cibles organiques et inorganiques avec des cuves en verre transparent à profil haut et col large Thermo Scientific™ lorsque la protection contre la lumière n’est pas nécessaire.Les cuves sont disponibles certifiées pour répondre aux spécifications basées sur les performances de l’EPA pour l’analyse des composés organiques semi-volatils, les pesticides, les PCB et les métaux ; traitées de la même manière que les cuves certifiées, mais sans documentation de certification, ou non traitées et prêtes pour votre propre procédure de nettoyage.
  • Cuve en verre sodocalcique transparent de type III
  • Bouchon fermé sur le dessus, blanc en PP avec revêtement en PTFE
  • Tailles disponibles comprises entre 125 et 4 000 ml
  • Bouchons assemblés sur les flacons
Cuves certifiées livrées avec les caractéristiques suivantes :
  • Certifiées pour répondre aux normes basées sur les performances de l’EPA ou les dépasser pour l’analyse des composés organiques semi-volatils, des pesticides, des PCB et des métaux
  • Certificat d’analyse inclus dans la boîte et code-barres avec numéro de lot pour la traçabilité
  • Chaque cuve porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
  • Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
  • Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
  • Conditionnement avec séparateurs en panneaux de particules pour amortir et protéger contre la casse ; Suremballage requis pour l’expédition
Les cuves traitées sont manipulées de la même manière que les cuves certifiées et livrées avec toutes les caractéristiques des cuves certifiées, mais ne portent pas de code-barres et ne comprennent pas de certificat d’analyse.
Les cuves non traitées sont prêtes pour être nettoyées par vos soins en interne et pour votre propre procédé de certification.Conditionnées en boîtes avec séparateurs en panneaux de particules pour protéger contre la casse ; Suremballage requis pour l’expédition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 250 ml, 8 oz
Capacité (métrique) 250 ml
Paramètres de certification Semi-VOA, pesticides, PCB, métaux
Couleur Transparent
Description Cuve haute en verre transparent
Diamètre (impériale) 2,44 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,8 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 45,7 mm
Matériau Verre (type 3)
Nbre par carton 12
Bouchon de rechange B167-5800BL
Couleur de bouchon Blanc
Niveau Certifiés
Matériau de revêtement PTFE
Volume (impériale) jusqu’au rebord 9,7 in
Volume (métrique) jusqu’au rebord 286 mL
Bouche Large
Hauteur (métrique) 127 mm
Hauteur (impériale) 5 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 58 à 400 mm
Diamètre (métrique) 62 mm
Type de bouchon Bouchon fermé sur le dessus
Capacité (impériale) 8 oz.
Certifications/Conformité Les cuves certifiées et traitées répondent ou dépassent les normes de performances EPA pour l’analyse des produits organiques semi-volatiles, des pesticides, des PCB et des métaux ; fabriquées selon un système de gestion de la qualité certifié ISO.
Type de produit Cuve