Learn More
Thermo Scientific™ Cuves en verre transparent à profil haut et col large avec bouchon
Code produit 13571590
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
250 ml
250 ml
500 mL
4000 mL
Niveau:
Certifiés
Non traitées
Traités
Taille du bouchon:
48 à 400 mm
58 à 400 mm
70 à 400 mm
110 à 400 mm
Conditionnement:
12 pièces
4 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Niveau Taille du bouchon Conditionnement
13571590 250 ml Traités 58 à 400 mm 12 pièces
16699762 125 mL Non traitées 48 à 400 mm 12 pièces
13529550 250 ml Certifiés 58 à 400 mm 12 pièces
16389226 500 mL Traités 70 à 400 mm 12 pièces
16243661 4000 mL Certifiés 110 à 400 mm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 13571590 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 2210250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.85€
    72.70€ / 12 pièces
    Économisez 6.15€
    7% de réduction
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Prélevez des échantillons de sol, de boues, d’eau et de déchets pour une variété d’analytes cibles organiques et inorganiques avec ces cuves en verre transparent à profil haut et col large avec bouchon lorsque la protection contre la lumière n’est pas nécessaire.
Prélevez des échantillons de sol, de boues, d’eau et de déchets pour une variété d’analytes cibles organiques et inorganiques avec des cuves en verre transparent à profil haut et col large Thermo Scientific™ lorsque la protection contre la lumière n’est pas nécessaire.Les cuves sont disponibles certifiées pour répondre aux spécifications basées sur les performances de l’EPA pour l’analyse des composés organiques semi-volatils, les pesticides, les PCB et les métaux ; traitées de la même manière que les cuves certifiées, mais sans documentation de certification, ou non traitées et prêtes pour votre propre procédure de nettoyage.
  • Clear Type III soda-lime glass jar
  • PTFE-lined white polypropylene closed-top cap
  • Sizes range from 125 to 4000mL
  • Closures assembled on bottles
Certified jars come with the following features:
  • Certified to meet or exceed EPA performance-based standards for semi-volatile organics, pesticides, PCBs and metals analyses
  • Certificate of Analysis (CofA) included in the case and barcoded with lot number for traceability
  • Each jar individually barcoded with lot number and unique container number
  • Analysis labels included unattached for optional use
  • Carton sealed with security tape providing tamper evidence
  • Chipboard divider packaging to cushion and help prevent breakage; overpack required for shipping
Processed jars are processed in the same manner as certified jars and come with all the features of certified jars, but jars are not barcoded, and CofA is not included.
Unprocessed jars are ready for your own in-house cleaning and certification process. Boxed with chipboard dividers to help prevent breakage; overpack required for shipping.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité 8 oz., 250 mL
Capacité (métrique) 250 ml
Paramètres de certification Semi-VOA, pesticides, PCB, métaux
Couleur Clear
Description Clear Glass Tall Jar
Diamètre (impériale) 2,44 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,8 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 45.7 mm
Matériau Glass (Type 3)
Nbre par carton 12
Bouchon de rechange B167-5800BL
Couleur de bouchon Blanc
Niveau Traités
Matériau de revêtement PTFE
Volume (impériale) jusqu’au rebord 9,7 in
Volume (métrique) jusqu’au rebord 286 mL
Bouche Large
Hauteur (métrique) 127 mm
Hauteur (impériale) 5 in.
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 58 à 400 mm
Diamètre (métrique) 62 mm
Type de bouchon Closed-top Cap
Capacité (impériale) 8 oz.
Certifications/Conformité Les cuves certifiées et traitées répondent ou dépassent les normes de performances EPA pour l’analyse des produits organiques semi-volatiles, des pesticides, des PCB et des métaux ; fabriquées selon un système de gestion de la qualité certifié ISO.
Type de produit Jar