Learn More
Karl Hecht™ Bouteille en verre ambré à col large avec bouchon intégré
Code produit 10524422
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10524422 50 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10524422 Fournisseur Karl Hecht™ Code fournisseur 41313006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.12€
    6.21€ / 1 pièces
    Économisez 3.91€
    38% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Fabriqué en verre ambré pour protéger les contenus sensibles à la lumière.
  • Avec bouchon en verre serti
  • Large col pour une facilité d’accès au contenu
  • Capacité de 50 ml, diamètre d'environ 41,5 mm
Spécification
Capacité (métrique) 50 mL
Couleur Ambré
À utiliser avec (application) Stockage de produits photosensibles
Comprend Bouchon en verre taillé
Matériau Verre
Closure Included Oui
Hauteur (métrique) 76 mm
Matériau du bouchon Verre
Diamètre (métrique) 41.5 mm
Type de bouchon Bouchon encastré
Forme Rond
Type de produit Flacon de stockage