Learn More
BRAND™ Flacon Erlenmeyer à col large
Code produit. 10069840 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
2000 ml
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10069840
Marque: BRAND™ 92814
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le flacon Erlenmeyer à col large est doté d’un rebord perlé et de marques de graduation.
  • En verre borosilicaté 3.3
  • DIN ISO 24450
  • Avec rebord perlé et graduation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau Verre borosilicaté 3.3
Type de goulot Large
Graduated Oui
Mouth Style À bord roulé