Learn More
BRAND™ Flacons Erlenmeyer en verre à col large
Code produit 10141681 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1 000 ml
Conditionnement:
10 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10141681 50 ml 10 pièces
10089860 250 ml 10 pièces
10151871 500 ml 10 pièces
10293391 100 ml 10 pièces
10419912 300 ml 10 pièces
10694352 1 000 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10141681 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 92817
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec rebord perlé et graduation
  • Fabriqués en verre Boro 3.3
  • Col large pour faciliter le remplissage
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 24450
  • Fournis par boîtes de 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) externe du col 34 mm
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Hauteur (métrique) 85 mm
Nb par paquet 10
Diamètre (métrique) externe 51 mm