Learn More
Thermo Scientific Chemicals Accessoires Wig-L-Bug™
Code produit 15456505
Change view
Click to view available options
Hauteur (impériale):
2 in
1 pi
2 pi
Quantité:
100/boîte
25/boîte
25/paquet
5/paquet
Unité
Type de produit:
Adaptateur pour flacon
Flacon
Flacon en polystyrène
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
25 pièces
5 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (impériale) Quantité Type de produit unitSize
15456505 1 pi 25/boîte Flacon 25 pièces
15446505 1 pi 5/paquet Flacon 5 pièces
11405280 2 pi 25/paquet Flacon 25 pièces
11415280 2 in 100/boîte Flacon en polystyrène 100 pièces
15402007 - Unité Adaptateur pour flacon 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15456505 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 042628.KM
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Pour une utilisation avec le mélangeur / broyeur numérique Wig-L-Bug
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Flacon en polystyrène avec bouchon antidérapant en polyéthylène ; 1 pi de longueur x 0,5 po de diamètre.
  • Flacon en polystyrène avec bouchon antidérapant en polyéthylène ; 2 pi de longueur x 0,5 po de diamètre.
  • Adaptateur pour flacons de 2 po de longueur et de 0,5 po de diamètre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polystyrène
Hauteur (impériale) 1 pi
Quantité 25/boîte
À utiliser avec (équipement) Numérique Wig-L-Bug broyeur à mélange/broyage
Type de produit Flacon
RUO– À des fins de recherche uniquement