Learn More
Cole-Parmer™ Échantillonneur d’eau Wildco 1510-C20 Kemmerer
Code produit 11794499 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1200 mL
2,2 L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11794499 1200 mL 1 pièce
11764499 2,2 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11794499 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0548600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    842.87€
    695.33€ / 1 pièces
    Économisez 147.54€
    17% de réduction
Expédition estimée: 22-01-2027
Prélevez des échantillons à des profondeurs spécifiques entre 3 et 600 pieds. L’échantillonneur d'eau Cole-Parmer™ Wildco 1510-C20 comprend un flacon en acrylique avec des joints d’extrémité en silicone.
  • Le messager active les têtes de trajet uniques qui assurent la fermeture dans les flux rapides ou les eaux tumultueuses, quel que soit l’angle de ligne
  • Commandez le messager et la ligne séparément
  • Inclut une mallette de transport e
Spécification
Type de produit Échantillonneur d’eau
Comprend Mallette de transport en plastique
Matériau du bouchon Silicone
Matériau du tube Acrylique
Capacité (métrique) 1200 mL
Modèle Échantillonneur d’eau Kemmerer
À utiliser avec (application) Échantillonnage de l’eau à des profondeurs de 3 à 600 pi