Description
- Les échantillonneurs alpha conviennent à une utilisation dans les océans, les lacs profonds et les eaux corrosives
- Choisissez des échantillonneurs horizontaux pour l’échantillonnage à la surface, à la thermocline ou juste au-dessus du fond
- Les joints d’extrémité en uréthane se ferment immédiatement avec un minimum de perturbations de surface lors du contact avec le messager
- La vanne de vidange facilite le retrait des échantillons
- Les échantillonneurs comprennent une mallette de transport ; commandez le messager et la ligne séparément
- Les joints d’extrémité en silicone sont disponibles sur commande spéciale ; contactez nos spécialistes des applications pour plus de détails
- Ne pas utiliser lorsque les concentrations de mercure dépassant 1 ppm.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Échantillonneur d’eau alpha horizontal |
| Matériau | Acrylique, joints d’extrémité en uréthane |
| Matériau du tube | Acrylique |
| Capacité (métrique) | 2,2 L |
| À utiliser avec (application) | Échantillonnage de l’eau dans les océans, les lacs profonds et les eaux corrosives |
| Longueur (impériale) | 26,4 in |
| Longueur (métrique) | 67,06 cm |