Description
- Échantillonneur d’eau WildcoKemmerer
- Le messager active les têtes de trajet uniques qui assurent la fermeture dans les flux rapides ou les eaux tumultueuses, quel que soit l’angle de ligne
- Tous les modèles comprennent une mallette de transport en plastique ; commandez le messager et la ligne séparément.
- Les modèles 304 SS comprennent des joints d’extrémité en uréthane (ne pas utiliser lorsque les concentrations de mercure dépassent 1 ppm).
Spécification
Spécification
| Type de produit | Échantillonneur d’eau Kemmerer |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Description | 3 à 600 pieds de profondeur |
| Capacité (métrique) | 400 mL |