Learn More
Cole-Parmer™ Échantillonneur d’eau Wildco Kemmerer™
Code produit 11784499 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
400 mL
1200 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11784499 1200 mL 1 pièce
11774499 400 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11784499 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0548510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    980.00€
    859.82€ / 1 pièces
    Économisez 120.18€
    12% de réduction
Expédition estimée: 22-01-2027
Prélevez des échantillons à des profondeurs spécifiques entre 3 et 600 pieds.
  • Échantillonneur d’eau WildcoKemmerer
  • Le messager active les têtes de trajet uniques qui assurent la fermeture dans les flux rapides ou les eaux tumultueuses, quel que soit l’angle de ligne
  • Tous les modèles comprennent une mallette de transport en plastique ; commandez le messager et la ligne séparément.
  • Les modèles 304 SS comprennent des joints d’extrémité en uréthane (ne pas utiliser lorsque les concentrations de mercure dépassent 1 ppm).
Spécification
Type de produit Échantillonneur d’eau Kemmerer
Matériau Acier inoxydable
Description 3 à 600 pieds de profondeur
Capacité (métrique) 1200 mL