Learn More
Gibco™ Milieu E de William, supplément GlutaMAX™
GREENER_CHOICE
Code produit 11514466
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
10 x 500 mL
Conditionnement:
10 PCS
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11514466 10 x 500 mL 10 PCS
10043282 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11514466 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 32551087
Edge
Le supplément GlutaMAX™ limite l’accumulation d’ammoniac toxique et améliore la croissance et la viabilité cellulaires dans un format facile à utiliser.
William's E Medium was originally developed by Williams and Gunn as reduced serum-supplemented medium for long-term cell cultures of adult rat liver epithelial cells. Gibco™ William's E Medium can also be used for growing hepatocyte cells of different species, such as human derived HepaRG™ cells.
Ce milieu E de William est modifié comme suit :
  • Avec : rouge de phénol, GlutaMAX™
  • Sans HEPES
La formulation complète est disponible.
Le milieu E de William Gibco™ est le résultat d’une modification de milieux précédents qui ont été enrichis en amino-acides avec une teneur en glucose double. Le milieu E de William contient des ingrédients uniques, notamment les éléments zinc, fer, manganèse, ainsi que des amino-acides non indispensables, l’agent de réduction glutathion et un lipide, le linoléate de méthyle. Le milieu E de William Glibco™ avec supplément ™GlutaMAX limite l’accumulation d’ammoniac toxique et améliore la croissance ainsi que la viabilité cellulaires dans un format facile à utiliser.
Fabrication conforme aux BPFa
Le milieu E de William Gibco™ pour drosophiles est fabriqué dans une installation conforme aux BPFa située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le milieu E de William ne contient pas de protéines ni de facteurs de croissance. Par conséquent, le milieu E de William nécessite une supplémentation, en général avec 5 à 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu E de William utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,2 g/l), et par conséquent nécessite un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules de mammifères
Forme Liquide
Type de produit Milieu E de William
Avec additifs Rouge de phénol
Sans additif Sans HEPES
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 10 x 500 mL
Certifications/Conformité Norme ISO 13485
Contenu et stockage Conserver entre 2° et 8°C.
Culture Type Culture de cellules de mammifères