Learn More
Gibco™ Milieu E de William, sans glutamine
Code produit 12599059 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Avec additifs:
Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Rouge de phénol, HEPES
Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Conditionnement:
1 kit
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Avec additifs Conditionnement
12599059 500 mL Rouge de phénol, Pyruvate de sodium 500mL
11580606 500 mL Rouge de phénol, Pyruvate de sodium 1 kit
11570606 500 mL Rouge de phénol, HEPES 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12599059 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12551032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.12€
    40.65€ / 500mL
    Économisez 7.47€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le milieu E de William à supplémentation modérée en sérum, a été initialement élaboré par Williams et Gunn pour les cultures cellulaires de longue durée de cellules épithéliales de foie de rat adulte.
William's E Medium was originally developed by Williams and Gunn as reduced serum-supplemented medium for long-term cell cultures of adult rat liver epithelial cells. Gibco™ William's E Medium can also be used for growing hepatocyte cells of different species, such as human derived HepaRG™ cells.
Le milieu E de William à supplémentation modérée en sérum, a été initialement élaboré par Williams et Gunn pour les cultures cellulaires de longue durée de cellules épithéliales de foie de rat adulte. Le milieu E de William Gibco™ permet également de mettre en culture des hépatocytes de plusieurs espèces comme les cellules HepaRG™ d’origine humaine.
Le milieu E de William Gibco™ est le résultat d’une modification de milieux précédents qui ont été enrichis en amino-acides avec une teneur en glucose double. Le milieu E de William contient des ingrédients uniques, notamment les éléments zinc, fer, manganèse, ainsi que des amino-acides non indispensables, l’agent de réduction glutathion et un lipide, le linoléate de méthyle.
Utilisation prévue du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication conforme aux BPFa sur deux sites
Le milieu E de William Gibco™ est fabriqué dans une installation conforme aux BPFa située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit comparable au milieu E de William Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (12551-032). Cette installation est homologuée par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et elle est certifiée ISO 13485.
Le milieu E de William ne contient pas de protéines ni de facteurs de croissance. Par conséquent, le milieu E de William nécessite une supplémentation, en général avec 5 à 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu E de William utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,2 g / l) et nécessite par conséquent un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique.
Ce réactif est classé comme dispositif médical dans plusieurs pays. S’il n’est pas réglementé en tant qu’instrument médical dans votre région spécifique, il doit être utilisé uniquement pour un usage en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification Animal Origin-free, Serum-free, Protein-free
Forme Liquide
Type de produit Milieu E de William
Serum Level Serum-free
Stérilité Sterile-filtered
Sterilization Method Sterile-filtered
Avec additifs Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Sans additif Sans glutamine, Sans HEPES
À utiliser avec (application) Hépatocytes et modèles hépatiques, culture de cellules de mammifères, milieux pharmaceutiques et biopharma, culture de cellules primaires
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conserver entre 2°C et 8°C. Tenir à l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : Durée de conservation
à température ambiante : 12 mois à compter de la date de fabrication
Culture Type Culture de cellules de mammifères