Description
Williams' E Medium was originally developed by Williams and Gunn as reduced serum-supplemented medium for long-term cell cultures of adult rat liver epithelial cells. Gibco William's E Medium can also be used for growing primary hepatocyte cells of different species as well as human derived HepaRG cells.
Le milieu E de William Gibco™ est le résultat d’une modification de milieux précédents qui ont été enrichis en amino-acides avec une teneur en glucose double. Le milieu E de William contient des ingrédients uniques, notamment les éléments zinc, fer, manganèse, ainsi que des amino-acides non indispensables, l’agent de réduction glutathion et un lipide, le linoléate de méthyle.
Fabrication conforme aux BPFa sur deux sites
Afin de garantir la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous manufacturons le milieu E de William Gibco™ sur deux sites différents : un situé à Grand Island, État de New York, États-Unis, l’autre en Écosse, au Royaume-Uni. Les deux sites sont conformes aux BPFa, certifiés ISO 13485 et homologués par la FDA comme fabricants de dispositifs médicaux.
Le milieu E de William ne contient pas de protéines ni de facteurs de croissance. Par conséquent, le milieu E de William nécessite une supplémentation, en général avec 5 à 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu E de William utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,2 g / l) et nécessite par conséquent un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique.
Spécification
Spécification
| Classification | Animal Origin-free, Serum-free, Protein-free |
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu E de William |
| Serum Level | Serum-free |
| Stérilité | Stérile |
| Sterilization Method | Sterile-filtered |
| Avec additifs | Pyruvate de sodium |
| Sans additif | Sans glutamine, Sans HEPES, Sans rouge de phénol |
| Quantité | 500 mL |
| Afficher plus |