Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 10 mm de dia. ext. Tube RMN de précision à paroi fine
Code produit 15398768
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modèle:
513-1PP-7-5
513-1PP-8-5
513-1PS-7-5
513-1PS-8-5
513-1PS-9-5
513-5PP-7-5
513-5PP-8-5
513-5PP-9-5
513-7PP-7-5
513-7PP-8-5
Intensité de champ:
100 MHz
200 MHz
400 MHz
500 MHz
Épaisseur (métrique) de paroi:
0,46 mm
0,55 mm
Conditionnement:
Pack de 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Modèle Intensité de champ Épaisseur (métrique) de paroi Conditionnement
15398768 178 mm 513-1PS-7-5 100 MHz 0,55 mm Pack de 5
15308778 203,2 mm 513-1PS-8-5 100 MHz 0,55 mm Pack de 5
15318778 228,6 mm 513-1PS-9-5 100 MHz 0,55 mm Pack de 5
15358798 178 mm 513-1PP-7-5 200 MHz 0,46 mm Pack de 5
15368798 203,2 mm 513-1PP-8-5 200 MHz 0,46 mm Pack de 5
15328928 228,6 mm 513-5PP-9-5 400 MHz 0,46 mm Pack de 5
15318928 203,2 mm 513-5PP-8-5 400 MHz 0,46 mm Pack de 5
15398918 178 mm 513-5PP-7-5 400 MHz 0,46 mm Pack de 5
15338978 178 mm 513-7PP-7-5 500 MHz 0,46 mm Pack de 5
15348978 203,2 mm 513-7PP-8-5 500 MHz 0,46 mm Pack de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Il est déconseillé d’utiliser des bouchons avec des échantillons dissous dans du chloroforme-d ou de l’acétone-d6.
Code produit 15398768 Fournisseur Wilmad-LabGlass™ Code fournisseur 661001075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00€
    97.50€ / Pack de 5
    Économisez 17.50€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Il est déconseillé d’utiliser des bouchons avec des échantillons dissous dans du chloroforme-d ou de l’acétone-d6.
Includes
Tube et bouchon jetable
Pour optimiser le rapport signal sur bruit, les tubes RMN de précision présentent un minimum d’impuretés paramagnétiques susceptibles d’avoir un impact sur l’alignement. La tolérance sur diamètre intérieur et diamètre extérieur est d’à peine 0,0065 mm pou
Fabriqué dans une usine à la pointe de la technologie ISO 9001:2008 USA installation utilisant un procédé unique de rétrécissement et de meulage de précision pour façonner la surface intérieure avec un facteur de remplissage maximal.
  • La surface interne résiste aux bases et acides forts à température ambiante
  • Peut être utilisé en toute sécurité à des températures allant °jusqu'à 230 °C, et par paliers de 120 °C.
  • Classé en classe hydrolytique 1
  • Fabriqué en verre borosilicaté conforme aux exigences du verre de type 1 classe A. ASTM Inspection E438 à 100 % avec plusieurs NIST jauges traçables et contrôles optiques des défauts de surface
Spécification
Camber (Metric) 38 µm
Concentricity (Metric) 254 µm
Longueur (métrique) 178 mm
Matériau Verre (Type 1, Classe A)
Type de produit Tube à échantillons RMN haute précision
Diamètre (métrique) externe 9,9935±0,0065 mm
Diamètre (métrique) interne 8,90±0,13 mm
Intensité de champ 100 MHz
À utiliser avec (application) Pour les expériences nécessitant une qualité d’alignement extrême (expériences et études impliquant des échantillons biologiques avec champ élevé / ultra-élevé, sans centrifugation, multidimensionnelles, multi-noyaux et polarisation nucléaire dynamique)
Longueur (impériale) 7 in
Épaisseur (métrique) de paroi 0,55 mm
Modèle 513-1PS-7-5