Learn More
Bel-Art™ Tubes RMN à paroi mince à haut débit SP Scienceware™ Wilmad™, 3 mm de dia. ext. et 7 po de long, avec bouchon jetable
Code produit 15328658
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
178 mm
Conditionnement:
Pack de 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15328658 178 mm Pack de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15328658 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur 660000078
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00€
    149.05€ / Pack de 50
    Économisez 12.95€
    7% de réduction
Expédition estimée: 18-05-2027
Minutieusement inspecté pour assurer le succès de vos expériences – conçu pour une utilisation de routine avec la plupart des spectromètres RMN à champ faible à moyen.
  • Tube d'échantillon économique de haute qualité, diamètre extérieur 3 mm
  • Conçu pour une utilisation de routine dans la plupart des spectromètres RMN à champ faible à moyen
  • L’une des meilleures tolérances sur diamètre extérieur du marché
  • S’insère parfaitement dans la turbine d’agitation
  • Fabriqué à partir de ASTM Verre E438 Type 1 Classe B
  • Chaque pièce est inspectée à 100 % pour détecter les défauts de surface et vérifier ses dimensions physiques, afin de garantir le succès de vos expériences.
  • Les modèles WG-3000-4-SJ et WG-3000-7-SJ sont fournis avec des pièces d'origine. Bruker Les bouchons SampleJet sont fournis avec tous les autres bouchons RMN jetables.
  • Fabriqué dans un ISO 9001:2008 USA facilité
Spécification
Longueur (métrique) 178 mm
Matériau Verre (Type 1, Classe B)
Type de produit Tube RMN à haut débit
Diamètre (métrique) externe 2,99±0,03 mm
Intensité de champ Haut débit
Comprend Tube et bouchon jetable
Longueur (impériale) 7 in
Épaisseur (métrique) de paroi 0,27 mm
Quantité 50 / boîte
Modèle Wilmad™ WG-3000-7-50