Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm de dia. ext. Tubes RMN de précision à paroi ultra-fine
Code produit 15389008
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modèle:
537-PPT-7-5
537-PPT-8-5
537-PPT-9-5
540-PPT-7-5
540-PPT-8-5
540-PPT-9-5
545-PPT-7-5
545-PPT-8-5
545-PPT-9-5
Intensité de champ:
300 MHz
400 MHz
600 MHz
Conditionnement:
Pack de 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Modèle Intensité de champ unitSize
15389008 178 mm 545-PPT-7-5 600 MHz Pack de 5
15318848 178 mm 537-PPT-7-5 300 MHz Pack de 5
15328848 203,2 mm 537-PPT-8-5 300 MHz Pack de 5
15348848 228,6 mm 537-PPT-9-5 300 MHz Pack de 5
15338948 203,2 mm 540-PPT-8-5 400 MHz Pack de 5
15348948 228,6 mm 540-PPT-9-5 400 MHz Pack de 5
15328948 178 mm 540-PPT-7-5 400 MHz Pack de 5
15399008 203,2 mm 545-PPT-8-5 600 MHz Pack de 5
15309018 228,6 mm 545-PPT-9-5 600 MHz Pack de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Il est déconseillé d’utiliser des bouchons avec des échantillons dissous dans du chloroforme-d ou de l’acétone-d6.
Code produit 15389008 Fournisseur Wilmad-LabGlass™ Code fournisseur 666010575
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Il est déconseillé d’utiliser des bouchons avec des échantillons dissous dans du chloroforme-d ou de l’acétone-d6.
Includes
Tube et bouchon jetable
Pour optimiser le rapport signal sur bruit, les tubes RMN de précision présentent un minimum d’impuretés paramagnétiques susceptibles d’avoir un impact sur l’alignement. La tolérance sur diamètre intérieur et diamètre extérieur est d’à peine 0,0065 mm pou
Fabriqué dans une usine à la pointe de la technologie ISO 9001:2008 USA installation utilisant un procédé unique de rétrécissement et de meulage de précision pour façonner la surface intérieure avec un facteur de remplissage maximal.
  • La surface interne résiste aux bases et acides forts à température ambiante
  • Peut être utilisé en toute sécurité à des températures allant °jusqu'à 230 °C, et par paliers de 120 °C.
  • Classé en classe hydrolytique 1
  • Fabriqué en verre borosilicaté conforme aux exigences du verre de type 1 classe A. ASTM Inspection E438 à 100 % avec plusieurs NIST jauges traçables et contrôles optiques des défauts de surface
Spécification
Camber (Metric) 6 μm
Concentricity (Metric) 13 μm
Longueur (métrique) 178 mm
Matériau Quartz
Type de produit Tube à échantillons RMN haute précision
Diamètre (métrique) externe 4,9635±0,0065 mm
Diamètre (métrique) interne 4,4965±0,0065 mm
Intensité de champ 600 MHz
À utiliser avec (application) Idéal pour les expériences nécessitant une qualité d’alignement extrême (expériences et études impliquant des échantillons biologiques avec champ élevé / ultra-élevé, sans centrifugation, multidimensionnelles, multi-noyaux et polarisation nucléaire dynamique)
Longueur (impériale) 7 in
Épaisseur (métrique) de paroi 0,24 mm
Modèle 545-PPT-7-5