Learn More
Bel-Art™ Bouchons pour tubes RMN jetables SP Scienceware™ Wilmad™, 5,0 mm de dia.
Code produit 15328728
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Assorties
Blanc
Bleu
Bleu ciel
Rouge
Turquoise
Quantité:
100/boîte
1000/boîte
Conditionnement:
100 pièces
Pack de 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Quantité Conditionnement
15328728 Turquoise 1000/boîte Pack de 1000
15398708 Bleu ciel 100/boîte 100 pièces
15358718 Bleu 1000/boîte Pack de 1000
15368718 Rouge 1000/boîte Pack de 1000
15338728 Assorties 1000/boîte Pack de 1000
15358728 Blanc 1000/boîte Pack de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15328728 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur 660051008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.00€
    76.92€ / Pack de 1000
    Économisez 10.08€
    11% de réduction
Expédition estimée: 29-12-2026
Plusieurs couleurs permettent d’assurer le suivi des échantillons en fonction des différents solvants de référence.
Alerte : Si vous utilisez du chloroforme ou de l’acétone comme solution de référence, évitez tout contact direct entre l’échantillon et le bouchon jetable et évitez tout stockage de plus de 2 heures. Si ces conditions ne peuvent pas être évitées, u
Spécification
Diamètre (métrique) externe 5,0 mm
Taille du bouchon 5 mm
Type de produit Bouchon pour tube RMN
Autoclavable Autoclavable
Matériau EVA
Couleur Turquoise
À utiliser avec (application) Spectroscopie RMN
Quantité 1000/boîte
Gamme de produits Wilmad™ 521-AQA-1000
Stérilité Non stérile
Jetable Usage unique