Learn More
Bel-Art™ Bouchons pour tubes RMN jetables SP Scienceware™ Wilmad™, 5,0 mm de dia.
Code produit 15358728
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Assorties
Blanc
Bleu
Bleu ciel
Rouge
Turquoise
Quantité:
100/boîte
1000/boîte
Conditionnement:
100 pièces
Pack de 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Quantité Conditionnement
15358728 Blanc 1000/boîte Pack de 1000
15398708 Bleu ciel 100/boîte 100 pièces
15358718 Bleu 1000/boîte Pack de 1000
15368718 Rouge 1000/boîte Pack de 1000
15328728 Turquoise 1000/boîte Pack de 1000
15338728 Assorties 1000/boîte Pack de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15358728 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur 660051011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.90€
    69.58€ / Pack de 1000
    Économisez 5.32€
    7% de réduction
Expédition estimée: 16-10-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Plusieurs couleurs permettent d’assurer le suivi des échantillons en fonction des différents solvants de référence.
Alerte : Si vous utilisez du chloroforme ou de l’acétone comme solution de référence, évitez tout contact direct entre l’échantillon et le bouchon jetable et évitez tout stockage de plus de 2 heures. Si ces conditions ne peuvent pas être évitées, u
Specifications
Diamètre (métrique) externe 5,0 mm
Taille du bouchon 5 mm
Type de produit Bouchon pour tube RMN
Autoclavable Non autoclavable
Matériau EVA
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Spectroscopie RMN
Quantité 1000/boîte
Gamme de produits Wilmad™ 521-WHT-1000
Stérilité Non stérile
Jetable Usage unique