Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Doigt Wilmad-LabGlass™ de 3 mm pour Varian / Bruker
Code produit 15338628
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Tubes RMN de 3 mm
Modèle:
UNI-FINGER-PEEK-3
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Modèle Conditionnement
15338628 Tubes RMN de 3 mm UNI-FINGER-PEEK-3 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15338628 Fournisseur Bel-Art™ SP Scienceware™ Code fournisseur 660000055
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le doigt Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ de 3 mm pour Varian / Bruker est fabriqué selon des normes de précision et offre des résultats supérieurs aux produits de spectrométrie en termes de tolérance de dimension, de fiabilité et de durée de vie.
  • Économique par rapport à la version VT complète pour passeurs d’échantillons
  • Permet à une partie de l’air VT de passer directement par l’échantillon pour entrer dans la turbine d’agitation, ce qui réduit les gradients VT et les micro-scintillements causés par un débit élevé dû à la température variable
  • Avec joints toriques externes résistants aux hautes températures en haut et en bas pour une longue durée de vie ; Bonne préhension de l’échantillon en haut et en bas.
  • Peut également être utilisé pour les expériences de centrifugation.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Tubes RMN de 3 mm
Modèle UNI-FINGER-PEEK-3