Learn More
Bel-Art™ Tige de positionnement en Kel-F de 3 mm Wilmad-LabGlass™ avec insert pour micro cellule RMN à faible volume
Code produit 15328578
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Tige de positionnement
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
15328578 Tige de positionnement 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15328578 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur 660000010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La tige de positionnement en Kel-F de 3 mm Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ avec insert pour micro cellule RMN à faible volume est idéale pour les expériences nécessitant de centrer de petits volumes d’échantillons dans l’antenne RF (mesure de susceptibilité magnétique, par exemple).
  • Le volume d’échantillon peut être d’à peine 18 μl
  • 3 différents inserts de différentes formes (olive sphérique, tube capillaire et olive cylindrique)
  • Le tube extérieur (à paroi mince de précision) doit être commandé séparément en fonction de l’intensité du champ magnétique.
  • Non recommandé pour les expériences utilisant des températures variables.
  • Utiliser nos aiguilles en PTFE (n° 90630) avec des seringues pour remplir et nettoyer l’échantillon.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Adaptateur 529-B, bouchons Vortex WG-805C et inférieur
Type Tige de positionnement
Description Tige de positionnement pour l’insertion de micro cellules à faible volume
Modèle 529-C
À utiliser uniquement avec les tubes à paroi mince de précision Wilmad-LabGlass