Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ Bruker Turbine à hélice
Code produit 15318598
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Turbine rotative
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
15318598 Turbine rotative 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15318598 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur 660000029
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    920.00€
    565.01€ / 1 pièces
    Économisez 354.99€
    38% de réduction
Expédition estimée: 26-01-2027
La turbine Spinner est fabriquée selon des normes de précision qui surpassent celles des spectromètres en termes de tolérance dimensionnelle, de fiabilité et de durée de vie.
  • Moins de dommages liés à l’insertion de la sonde grâce à une meilleure insertion du contrôle d’échantillon.
  • Bande de tachymètre désormais dotée d’une protection par feuille de métal pour une durée de vie accrue.
  • Stabilisateur cylindrique supérieur plus long, facilement identifiable grâce à sa bande jaune de 3 mm.
  • Fonctionnement à température variable entre –150°C et 200°C.
  • Peut être mélangé avec des originaux lors du fonctionnement avec un passeur d’échantillons.
  • Poids compatible avec les centrifugeuses à température ambiante.
  • Susceptibilité correspondant aux originaux.
  • Plus économique et beaucoup moins susceptible de se casser par rapport aux centrifugeuses en céramique lorsqu’elle tombe sur une surface dure.
  • Joints toriques longue durée résistants aux températures élevées en haut et en bas.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Spectromètre RMN Bruker
Type Turbine rotative
Modèle B-PEEK-5