Learn More
Bel-Art™ Joint torique Wilmad-LabGlass™ pour centrifugeuse
Code produit 15358628
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Turbine rotative
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
15358628 Turbine rotative 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15358628 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur 660000057
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le joint torique Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ pour centrifugeuse est fabriqué selon des normes de précision et offre des résultats supérieurs aux produits de spectrométrie en termes de tolérance de dimension, de fiabilité et de durée de vie.
  • Économique par rapport à la version VT complète pour passeurs d’échantillons.
  • Poids et susceptibilité correspondant aux originaux.
  • Peut être mélangé avec des originaux lors du fonctionnement avec un passeur d’échantillons.
  • Fonctionnement VT de –150°C à 200°C
  • Ne se bloque pas en haut du cylindre supérieur pendant la procédure d’insertion.
  • Bande de tachymètre désormais dotée d’une protection par feuille de métal pour une durée de vie accrue.
  • Poids compatible avec les centrifugeuses à température ambiante.
  • Très économique par rapport aux originaux.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Tubes RMN de 10 mm
Type Turbine rotative
Modèle V-GFK-10