Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Tube RMN avec soupape de pression rapide Wilmad-LabGlass™
Code produit 15328998
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
177,8 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15328998 177,8 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Faire preuve d’une extrême prudence à des pressions élevées ou réduites.
Code produit 15328998 Fournisseur Bel-Art™ SP Scienceware™ Code fournisseur 665060575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.00€
    161.81€ / 1 pièces
    Économisez 7.19€
    4% de réduction
Expédition estimée: 30-12-2026
Faire preuve d’une extrême prudence à des pressions élevées ou réduites.
Le tube RMN à soupape de pression rapide Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ est spécialement conçu pour simplifier le travail des études RMN pour la catalyse, les réactions en phase gaz-liquide, les échantillons sensibles à l’air et les études à température élevée utilisant des solvants à faible point d’ébullition.
  • En raison de la nature du verre, il convient de faire preuve d’une extrême prudence lors de l’utilisation à des pressions élevées ou réduites, car les performances des tubes sous pression ou sous vide ne peuvent pas être garanties.
  • Une protection de sécurité adéquate doit toujours être utilisée lors de manipulations dans de telles conditions.
Spécification
Camber (Metric) 13 μm
Concentricity (Metric) 25 μm
Longueur (métrique) 177,8 mm
Matériau Verre (Type 1, Classe A)
Type de produit Tube à échantillons RMN haute précision
Description Pression max. : 100 psi
Diamètre (métrique) externe 5 mm
Intensité de champ 500 MHz
Épaisseur (métrique) de paroi 0,38 mm
Modèle 528-QPV-7