Learn More
Bel-Art™ Joint torique de rechange Wilmad-LabGlass™ pour centrifugeuse
Code produit 15328628
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Joint torique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
15328628 Joint torique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15328628 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur 660000054
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le joint torique de rechange Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ pour centrifugeuse est fabriqué selon des normes de précision et offre des résultats supérieurs aux produits de spectrométrie en termes de tolérance de dimension, de fiabilité et de durée de vie.
  • Économique par rapport à la version VT complète pour passeurs d’échantillons.
  • Poids et susceptibilité correspondant aux originaux.
  • Peut être mélangé avec des originaux lors du fonctionnement avec un passeur d’échantillons.
  • Fonctionnement VT limité à température ambiante.
  • Ne se bloque pas en haut du cylindre supérieur pendant la procédure d’insertion.
  • Bande de tachymètre désormais dotée d’une protection par feuille de métal pour une durée de vie accrue.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Turbines Agilent / Varian
Type Joint torique
Diamètre (métrique) interne 5 mm
Matériau Viton
Modèle TURBINE-ORING-RED