Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Tube RMN à bouchon à vis Wilmad-LabGlass™
Code produit 15388858
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
177,8 mm
228,6 mm
Modèle:
507-TR-7
513-7TRA-9
528-TR-7
Intensité de champ:
300 MHz
400 MHz
500 MHz
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Modèle Intensité de champ Conditionnement
15388858 177,8 mm 507-TR-7 300 MHz 1 pièce
15308998 177,8 mm 528-TR-7 500 MHz 1 pièce
15318998 228,6 mm 513-7TRA-9 400 MHz 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15388858 Fournisseur Bel-Art™ SP Scienceware™ Code fournisseur 663050571
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.90€
    39.51€ / 1 pièces
    Économisez 1.39€
    3% de réduction
Expédition estimée: 18-01-2027
Le tube RMN à bouchon à vis Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ est couramment utilisé dans la dégazéification d’échantillons en raison de sa capacité à maintenir la qualité du vide.
  • Chaque tube à bouchon à vis est fourni avec un bouchon à vis avec opercule et un septum en PTFE / silicone
  • Résiste parfaitement à la plupart des solvants et composés organiques, mais résiste mal aux matériaux fortement corrosifs
  • Re
Spécification
Longueur (métrique) 177,8 mm
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Tube à échantillons RMN haute précision
Diamètre (métrique) externe 5 mm
Intensité de champ 300 MHz
Comprend Septum en PTFE / silicone
Modèle 507-TR-7