Learn More
Bel-Art™ Tubes à vide basse pression SP Scienceware™ Wilmad™
Code produit 15378988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
178 mm
203 mm
Modèle:
507-LPV-8
528-LPV-7
528-LPV-8
Intensité de champ:
300 MHz
500 MHz
Camber (Metric):
13 μm
51 µm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Modèle Intensité de champ Camber (Metric) Conditionnement
15378988 178 mm 528-LPV-7 500 MHz 13 μm 1 pièce
15368858 203 mm 507-LPV-8 300 MHz 51 µm 1 pièce
15388988 203 mm 528-LPV-8 500 MHz 13 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
En raison de la nature du verre, il convient de faire preuve d’une extrême prudence lors de l’utilisation à des pressions élevées ou réduites, car une rayure même infime à la surface du verre diminuerait considérablement la résistance à la traction. Une protection de sécurité adéquate doit toujours être utilisée lors de manipulations dans de telles conditions.
Code produit 15378988 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur 665040575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.00€
    165.96€ / 1 pièces
    Économisez 61.04€
    26% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-12-2026
En raison de la nature du verre, il convient de faire preuve d’une extrême prudence lors de l’utilisation à des pressions élevées ou réduites, car une rayure même infime à la surface du verre diminuerait considérablement la résistance à la traction. Une protection de sécurité adéquate doit toujours être utilisée lors de manipulations dans de telles conditions.
Offre une solution d’étanchéité sans flamme pratique pour les échantillons liquides volatils ou sensibles à l’air. Le tube à vide basse pression Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ est idéal pour les expériences RPE anaérobies et étanches aux gaz.
  • Système d’étanchéité robuste permettant l’accumulation de pression à l’intérieur de l’échantillon
  • Piston en PTFE sans graisse pour une étanchéité à 100 % sans contamination
  • Nouvelle conception avec une surface d’étanchéité 4 fois plus grande, éliminant les fuites et augmentant considérablement la durée de vie par rapport aux tubes J-Young traditionnels
  • La conception à symétrie axiale est parfaitement adaptée aux expériences de centrifugation
Spécification
Camber (Metric) 13 μm
Concentricity (Metric) 25 μm
Longueur (métrique) 178 mm
Matériau Verre (Type 1, Classe A)
Type de produit Tube à échantillons RMN haute précision
Diamètre (métrique) externe 5 mm
Intensité de champ 500 MHz
Comprend Tube en verre, piston et adaptateur de vide
Longueur (impériale) 7 in
Modèle 528-LPV-7