Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Aiguilles pour seringues Luer Lock Wilmad
Description
- Aiguilles en PTFE offrant un moyen pratique de laver les tubes de petit volume en minimisant les risques de rayures
- Aiguilles en acier inox conçues pour faciliter le chargement des échantillons
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (équipement) | 5 mm NMR Tubes |
| Type | Needle |
| Diamètre (métrique) | 1,02 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 0,56 mm |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour la perforation du septum dans les échantillons sensibles à l’air. |
| Comprend | Cylindre et piston |
| Longueur (impériale) | 12 po |
| Matériau | PTFE |
| Modèle | 90624 |