Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Aiguilles pour seringues Luer Lock Wilmad
Code produit 15378588
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
90052
90624
91026
Diamètre (métrique):
0,46mm
0,71mm
1,02 mm
Longueur (impériale):
5 po
6 po
12 po
Matériau:
Acier inoxydable
PTFE
Conditionnement:
1 pièce
Pack de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Diamètre (métrique) Longueur (impériale) Matériau Conditionnement
15378588 91026 0,46mm 6 po Acier inoxydable Pack de 6
15358588 90052 0,71mm 5 po Acier inoxydable Pack de 6
15368588 90624 1,02 mm 12 po PTFE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15378588 Supplier Bel-Art™ Supplier No. 660000026
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Conçues pour faciliter le chargement des échantillons avec les seringues Luer Lock, ces aiguilles sont disponibles en acier inox ou en PTFE. Les aiguilles à seringue Luer Lock Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad sont idéales pour percer le septum d’échantillons sensibles à l’air.
  • Aiguilles en PTFE offrant un moyen pratique de laver les tubes de petit volume en minimisant les risques de rayures
  • Aiguilles en acier inox conçues pour faciliter le chargement des échantillons
Specifications
À utiliser avec (équipement) 5 mm NMR Tubes
Type Needle
Diamètre (métrique) 0,46mm
Diamètre (métrique) interne 0,26mm
À utiliser avec (application) Idéal pour la perforation du septum dans les échantillons sensibles à l’air.
Comprend Cylindre et piston
Longueur (impériale) 6 po
Matériau Acier inoxydable
Modèle 91026