Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Lave-linge/sèche-linge à tubes à solvant à jet multi-tubes RMN/EPR
Description
- Permet une utilisation mains libres tout au long du cycle de lavage et de séchage
- La coupe à solvant en PTFE et le tube de transfert enduit en PTFE éliminent les rayures et rendent cette unité totalement résistante aux solvants organiques courants
- La connexion du réservoir à brides évite le gel des joints tandis qu’un joint sans graisse entre la coupe à solvant et le réservoir en verre reste exempt de contamination
- Démontage complètement sans outils pour un nettoyage facile
- Nécessite une fiole filtrante (vendue séparément ; 1000 ml recommandé)
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | Rondelle à 5 tubes |
| Description | Type de joint : joint conique 24/40 |
| Diamètre (métrique) externe | Pour les tubes de 3 à 5 mm de overdose, |
| Comprend | Corps de lave, gobelet de solvant et tube de transfert de solvant. |
| Modèle | WG-1209-J1 |