Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ WIlmad™ OmniFit™ Système de vanne RMN
Code produit 15398858
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
507-OF-7
OF-30
OFV
Type:
Septum
Tube à échantillon pour RMN
Vanne
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Type Conditionnement
15398858 507-OF-7 Tube à échantillon pour RMN 1 pièce
15328608 OFV Vanne 1 pièce
15318608 OF-30 Septum 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15398858 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur 663060571
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Conçu pour une injection facile de produits chimiques avec une seringue étanche aux gaz pour les échantillons sensibles à l’air sans avoir besoin d’utiliser une boîte à gants. Le système de vanne RMN Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ OmniFit™ se compose d’un bouchon d’extrémité de 5 mm, d’une vanne à 2 voies, d’un bouchon avec septum, d’un coupleur cylindrique et d’un connecteur à vide.
  • Le tube Omni-Fit se compose d’un tube en PP 507 recouvert d’une section solide de 2 po de tubulure à paroi moyenne qui supporte le système de valve
  • Tubes à échantillons Omni-Fit (507-OF-7) vendus séparément
  • La valve Omni-Fit (OFV) est un ensemble complet d’accessoires
  • Un septum supplémentaire (OF-30) est disponible en lots de 6
En raison de la nature du verre, il convient de faire preuve d’une extrême prudence lors de l’utilisation à des pressions élevées ou réduites, car les performances des tubes sous pression ou sous vide ne peuvent pas être garanties. Une protection de sécurité adéquate doit toujours être utilisée lors de manipulations dans de telles conditions.
Especificaciones
Type Tube à échantillon pour RMN
Diamètre (métrique) 5,0mm
Modèle 507-OF-7
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.