Learn More
Bel-Art™ Tube à vide basse pression RPE de précision Suprasil™ SP Scienceware™ Wilmad™
Code produit 15398578
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
203 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15398578 203 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
En raison de la nature du verre, il convient de faire preuve d’une extrême prudence lors de l’utilisation à des pressions élevées ou réduites, car une rayure même infime à la surface du verre diminuerait considérablement la résistance à la traction. Une protection de sécurité adéquate doit toujours être utilisée lors de manipulations dans de telles conditions.
Code produit 15398578 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur 660000017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    395.00€
    366.35€ / 1 pièces
    Économisez 28.65€
    7% de réduction
Expédition estimée: 23-12-2026
En raison de la nature du verre, il convient de faire preuve d’une extrême prudence lors de l’utilisation à des pressions élevées ou réduites, car une rayure même infime à la surface du verre diminuerait considérablement la résistance à la traction. Une protection de sécurité adéquate doit toujours être utilisée lors de manipulations dans de telles conditions.
Offre une solution d’étanchéité sans flamme pratique pour les échantillons liquides volatils ou sensibles à l’air. Le tube RPE à vide basse pression de précision Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Suprasil™ est idéal pour les expériences RP
  • Système d’étanchéité robuste permettant l’accumulation de pression à l’intérieur de l’échantillon
  • Piston en PTFE sans graisse pour une étanchéité à 100 % sans contamination
  • Nouvelle conception avec une surface d’étanchéité 4 fois plus grande, éliminant les fuites et augmentant considérablement la durée de vie par rapport aux tubes J-Young traditionnels
  • La conception à symétrie axiale est parfaitement adaptée aux expériences de centrifugation
Spécification
Longueur (métrique) 203 mm
Matériau Suprasil Quartz
Type de produit Tube RPE à vide basse pression
Diamètre (métrique) externe 4,970±0,013 mm
Diamètre (métrique) interne 4,200±0,013 mm
Longueur (impériale) 8 in
Modèle 722-LPV-7