Learn More
Bel-Art™ Tubes capillaires SP Scienceware™ Pyrex™
Code produit 15318648
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
127 mm
203 mm
Modèle:
WG-1364-1.7
WG-1364-1.7-203M
WG-1364-1.7-5
WG-1364-2
WG-1364-2.5A
Diamètre (métrique) externe:
1,7 mm
2 mm
2,5 mm
Diamètre (métrique) interne:
1,3 mm
1,6 mm
2,2 mm
Conditionnement:
10 pièces
Pack de 10
Pack de 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Modèle Diamètre (métrique) externe Diamètre (métrique) interne Conditionnement
15318648 100 mm WG-1364-1.7 1,7 mm 1,3 mm Pack de 10
15328648 203 mm WG-1364-1.7-203M 1,7 mm 1,3 mm Pack de 5
15348648 127 mm WG-1364-1.7-5 1,7 mm 1,3 mm Pack de 10
15358648 100 mm WG-1364-2 2 mm 1,6 mm 10 pièces
15368648 100 mm WG-1364-2.5A 2,5 mm 2,2 mm Pack de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15318648 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur 660000069
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.55€
    48.96€ / Pack de 10
    Économisez 10.59€
    17% de réduction
Expédition estimée: 11-01-2027
En Pyrex™ et scellés à une extrémité. Les tubes capillaires Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Pyrex™ offrent une solution économique pour la mesure RMN de petits volumes.
  • En verre ASTM de classe A, type 1
  • Testé avec un champ de 400 MHz
Spécification
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Tube capillaire
Diamètre (métrique) externe 1,7 mm
Diamètre (métrique) interne 1,3 mm
Intensité de champ 400 MHz
Longueur (impériale) 4 in
Quantité 10 paquet
Modèle WG-1364-1.7