Learn More
Bel-Art™ Tubes capillaires SP Scienceware™ Pyrex™
Code produit 15358648
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
102 mm
127 mm
203 mm
Modèle:
WG-1364-1.7
WG-1364-1.7-203M
WG-1364-1.7-5
WG-1364-2
WG-1364-2.5A
WG-1364-2.5A-203M
Diamètre (métrique) externe:
1,7 mm
2 mm
2,5 mm
2,50 mm
Diamètre (métrique) interne:
1,3 mm
1,6 mm
2,2 mm
2,20 mm
Conditionnement:
10 pièces
Pack de 10
Pack de 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Modèle Diamètre (métrique) externe Diamètre (métrique) interne unitSize
15358648 100 mm WG-1364-2 2 mm 1,6 mm 10 pièces
15328648 203 mm WG-1364-1.7-203M 1,7 mm 1,3 mm Pack de 5
15348648 127 mm WG-1364-1.7-5 1,7 mm 1,3 mm Pack de 10
15368648 100 mm WG-1364-2.5A 2,5 mm 2,2 mm Pack de 10
15378648 102 mm WG-1364-2.5A-203M 2,50 mm 2,20 mm Pack de 5
15318648 100 mm WG-1364-1.7 1,7 mm 1,3 mm Pack de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit 15358648 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur 660000072
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
En Pyrex™ et scellés à une extrémité. Les tubes capillaires Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Pyrex™ offrent une solution économique pour la mesure RMN de petits volumes.
  • En verre ASTM de classe A, type 1
  • Testé avec un champ de 400 MHz
Spécification
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Tube capillaire
Diamètre (métrique) externe 2 mm
Diamètre (métrique) interne 1,6 mm
Intensité de champ 400 MHz
Longueur (impériale) 4 in
Quantité 10 paquet
Modèle WG-1364-2