Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Pyrex™ Inserts de rotor MAS
Code produit 15398598
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
2,19 mm
2,99 mm
Diamètre (métrique) interne:
1,66 mm
2,24 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Diamètre (métrique) interne Conditionnement
15398598 2,19 mm 1,66 mm 1 pièce
15388598 2,99 mm 2,24 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15398598 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur 660000035
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Conçu pour les échantillons sensibles à l’air et les échantillons semi-solides tels que les gels ou les liquides très visqueux. Les inserts pour rotor MAS Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Pyrex™ assurent l’étanchéité des échantillons dans un rotor RMN en appliquant un thermoscellage ou de l’époxy.
  • L’utilisation d’une boîte à gants peut être nécessaire pour assurer l’étanchéité des échantillons sensibles à l’air
Spécification
À utiliser avec (équipement) Rotor MAS 3,2 mm WP-501-3180 Bruker
Type Rotor
Description Insert de rotor ; longueur totale : 18,6 mm ; longueur finie : 9,3mm
Diamètre (métrique) 2,19 mm
Diamètre (métrique) interne 1,66 mm
À utiliser avec (application) Conçu pour les échantillons sensibles à l’air et les échantillons semi-solides tels que les gels ou les liquides très visqueux.
Comprend Insert de rotor
Matériau Pyrex
Modèle DWGSK3083-B