Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ Rotor et capuchons pour Bruker MAS Sonde
Code produit 15328688
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
WP-501-2180-SET1
WP-501-3180
WP-501-3180-SET1
WP-501-4180-SET-5
WP-501-7180-SET-5
WP-601-4181
WP-602-3181
Type:
Bouchon
Rotor
Sonde
À utiliser avec (équipement):
Bruker MAS Sonde (4,0 mm)
Sonde Bruker MAS de 2,5 mm
Sonde Bruker MAS de 3,2 mm
Sonde Bruker MAS de 7,0 mm
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Type À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15328688 WP-501-4180-SET-5 Bouchon Bruker MAS Sonde (4,0 mm) 1 pièce
15388678 WP-501-2180-SET1 Sonde Sonde Bruker MAS de 2,5 mm 1 pièce
15398678 WP-501-3180 Rotor Sonde Bruker MAS de 3,2 mm 1 pièce
15318688 WP-501-3180-SET1 Rotor Sonde Bruker MAS de 3,2 mm 1 pièce
15338688 WP-501-7180-SET-5 Bouchon Sonde Bruker MAS de 7,0 mm 1 pièce
15348688 WP-601-4181 Bouchon Bruker MAS Sonde (4,0 mm) 1 pièce
15378688 WP-602-3181 Rotor Sonde Bruker MAS de 3,2 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15328688 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur 660000099
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6495.00€
    5328.49€ / 1 pièces
    Économisez 1166.51€
    17% de réduction
Expédition estimée: 20-01-2027
Éliminer le besoin de solvater avec MAS rotors fabriqués à partir de zircone de la plus haute pureté. Les rotors constituent la solution idéale pour l'analyse d'échantillons solides.
  • Bouchons équipés de joints toriques pour une meilleure étanchéité
  • Sonde et bouchons MAS 100 % compatibles avec la plupart des spectromètres RMN à semi-conducteurs
  • Minutieusement inspectés avant et après le processus d’usinage de précision pour s’assurer de l’absence d’irrégularités dans le matériau
  • Test de centrifugation effectué uniquement à la vitesse de centrifugation maximale spécifiée, ce qui garantit des performances optimales sans appliquer une force de centrifugation excessive au rotor
Spécification
À utiliser avec (équipement) Bruker MAS Sonde (4,0 mm)
Type Bouchon
Description Cinq rotors, dix bouchons Kel-F et trois bouchons Torlon
Matériau Divers
Modèle WP-501-4180-SET-5
Vitesse Vmax = 18 kHz
Plage de températures (métrique) -100°C à +200°C