Learn More
Bel-Art™ Rondelle pour tube SP Scienceware™ Wilmad™
Code produit 15348638
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
178 mm
203 mm
Diamètre (métrique) externe:
Diamètre du tube : 5 mm, diamètre B : 10 mm
S’adapte au diamètre du tube : 10 mm, diamètre “B” : 14 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) externe Conditionnement
15348638 178 mm Diamètre du tube : 5 mm, diamètre B : 10 mm 1 pièce
15328638 178 mm S’adapte au diamètre du tube : 10 mm, diamètre “B” : 14 mm 1 pièce
15358638 203 mm Diamètre du tube : 5 mm, diamètre B : 10 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15348638 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur 660000064
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.00€
    211.01€ / 1 pièces
    Économisez 16.99€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-01-2027
Fonctionne avec les flacons de filtration et les tubes à échantillons à l’envers. Le laveur de tube Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ doté d’une unité de lavage simple est la solution la plus économique et la plus fiable nettoyer un seul tube.
  • Chaque unité peut uniquement accueillir le tube RMN dont le diamètre extérieur et la longueur correspondent aux spécifications
  • Flacon de filtration requis (vendu séparément ; 500 ml recommandé)
  • Insérer le tube à échantillon à l’envers dans le laveur et introduire le solvant dans le réservoir à l’aide d’une série de pissettes.
  • Pousse l’air dans le tube pour terminer la procédure.
Spécification
Longueur (métrique) 178 mm
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Tube RMN
Diamètre (métrique) externe Diamètre du tube : 5 mm, diamètre B : 10 mm
Diamètre (métrique) interne Joint intérieur 24/40
Longueur (impériale) 7 in