Learn More
R&D Systems™ WIN 18446
Code produit 30001665
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30001665 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30001665 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 4736/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.16€
    212.10€ / 50mg
    Économisez 23.06€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. ALDH1a2 inhibitor
Inhibitor of aldehyde dehydrogenase 1a2 (ALDH1a2) (IC50 = 0.3 μM). Inhibits the biosynthesis of retinoic acid from retinol in neonatal and adult murine testis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau WIN 18446
CAS 1477-57-2
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C12H20Cl4N2O2
Poids de la formule 366.11
Pureté >98%
Poids moléculaire 366.104