Learn More
Gagnez 18446, TRC
Code produit 30455311
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30455311 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30455311 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCW49882050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Win 18446
CAS 1477-57-2
Formule moléculaire C12 H20 Cl4 N2 O2
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H20Cl4N2O2/c13-9(14)11(19)17-7-5-3-1-2-4-6-8-18-12(20)10(15)16/h9-10H,1-8H2,(H,17,19)(H,18,20)
SMILES ClC(Cl)C(=O)NCCCCCCCCNC(=O)C(Cl)Cl
Nom IUPAC 2,2-dichloro-N-[8-[(2,2-dichloroacétyl)amino]octyl]acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 366.11
Poids de la formule 364.0279