Learn More
TFA Dostmann Anémomètre WIND BEE
Code produit 17931642
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau du coffret:
Plastique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau du coffret Conditionnement
17931642 Plastique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17931642 Fournisseur TFA Dostmann Code fournisseur 42.6003.13
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.51€
    68.00€ / 1 pièces
    Économisez 7.51€
    9% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L'anémomètre pratique WIND BEE affiche la vitesse du vent actuelle ainsi que les valeurs maximales et minimales en kilomètres ou miles par heure, en mètres par seconde ou en nœuds. De plus, la température est déterminée. WIND BEE possède un connecteur pour trépied permettant des mesures sur une période plus longue.
L'anémomètre pratique WIND BEE de TFA est l'outil idéal pour tous les navigateurs, kitesurfeurs et amateurs de plein air. WIND BEE est également un compagnon utile au travail ou lors de diverses activités de loisirs. L'appareil affiche la vitesse actuelle du vent ainsi que les valeurs maximales et minimales en kilomètres ou miles par heure, en mètres par seconde ou en nœuds. De plus, la température est déterminée. WIND BEE possède un connecteur pour trépied permettant des mesures sur une période plus longue.
  • Idéal pour mesurer facilement la vitesse du vent (au travail ou lors de diverses activités de loisirs).
  • Valeurs maximales et minimales et affichage de la température
  • Précision ±3%
  • Rétroéclairage
  • Avec connecteur pour trépied
Spécification
Type Anémomètre
Précision ± 3 %
Matériau du coffret Plastique