Learn More
Contec Raclette de nettoyage de vitres et pièces de rechange
Code produit 30280812 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Single-blade Squeegee
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
30280812 Single-blade Squeegee 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30280812 Fournisseur Contec Code fournisseur WCSQ0018
Expédition estimée: 01-03-2027
La raclette en acier inoxydable est légère, facile à utiliser et compatible avec QuickConnect Poignées pour les zones difficiles d'accès. Lame de rechange en caoutchouc vendue séparément.
Features Benefits:
  • Lightweight, stainless-steel tool and rubber grip
  • Rubber grip prevents tool from slipping when used with disinfectants
  • Lightweight to clean tall windows and hard to reach areas
  • Maneuvers easily to use vertically and horizontally
Compatibility:
  • Compatible with all Contec's QuickConnect handles making windows easier to reach.
  • All components of the squeegee are compatible with common cleanroom cleaners and disinfectants
Press Down Handle Clip
  • Allows for easy installation preventing the rubber blade from moving during use
Screw-free channel
  • Blades to be replaced quickly and easily saving time
Autoclavable
  • Squeegee can be autoclaved at 121°C for 30 minutes
  • Ideal for use in all areas of the cleanroom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Single-blade Squeegee
Matériau de la poignée Stainless Steel
Autoclavable Autoclavable
Matériau Rubber