Learn More
Micronova™ Outils de lavage de vitres
Code produit 15750109 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de poignée:
Raccordement de poignée ACME
Longueur (métrique):
45,7 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de poignée Longueur (métrique) Conditionnement
15750109 Raccordement de poignée ACME 45,7 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15750109 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur QPWT18
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Cet outil de lavage de vitres double face en acier inoxydable est doté d'un T-Mop d'un côté pour l'application du détergent et du produit de rinçage, et de l'autre une raclette en caoutchouc pour une finition sans traces. Conçu pour être utilisé avec les housses de balai des séries TMopTM et Slim-TTM.
Le Micronova L'outil de lavage de vitres est une méthode simple et efficace pour nettoyer et désinfecter les fenêtres, les panneaux et autres surfaces lisses dans des environnements propres et contrôlés. Disponible avec une extrémité filetée ACME pour les poignées en plastique (QPWT) ou un raccord à déconnexion rapide pour une utilisation avec les poignées en acier inoxydable de la série SSU (QDWT).
  • Outil de lavage de vitres double face
  • Méthode simple et efficace pour nettoyer les vitres et obtenir une finition sans traces.
  • Idéal pour nettoyer et désinfecter les vitres, les panneaux et autres surfaces lisses.
  • Conçu pour une utilisation en salles blanches et en environnements contrôlés
  • T-Mop d'un côté, et une raclette de l'autre
  • Cadre en acier inoxydable 304 électropoli et raclette en caoutchouc
  • Travaille avec TMop™ et Slim-T™ couvertures de la série Mop
  • QPWT— Extrémité filetée ACME pour fixation à Micronova poignées en plastique
  • QDWT— Système de fixation rapide pour poignées en acier inoxydable de la série SSU
  • Disponible en longueurs de 12 et 18 in.
  • Bonne résistance aux solutions de nettoyage et aux désinfectants puissants
  • L’intégralité du système est autoclavable
Specifications
Type de produit Outil combiné raclette
Color-coded Non
Type de poignée Raccordement de poignée ACME
Stérilité Non stériles
Autoclavable Autoclavable
Contenu et stockage Conserver à température ambiante. Rincer pour éliminer le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage.
Description Outil de lavage de vitres, TMop Combinaison de raclette
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection des vitres, panneaux et sols en environnements contrôlés
À utiliser avec (équipement) Manches en acier inox (SSU) et manches en plastique (STA)
Comprend Connexion de la poignée ACME
Longueur (impériale) 18 po
Longueur (métrique) 45,7 cm
Matériau Acier inoxydable électropoli (304), raccords en acétal, raclette en caoutchouc
Largeur (impériale) 2,5 in
Largeur (métrique) 6.4 cm