Learn More
Micronova™ Outils de lavage de vitres
Code produit 32236931 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de poignée:
Raccordement de poignée ACME
Longueur (métrique):
30.5 cm
45,7 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de poignée Longueur (métrique) Conditionnement
32236931 Raccordement de poignée ACME 30.5 cm 1 pièce
15750109 Raccordement de poignée ACME 45,7 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 32236931 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur QPWT12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00€
    155.43€ / 1 pièces
    Économisez 30.57€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-02-2027
Cet outil de lavage de vitres double face en acier inoxydable est doté d'un T-Mop d'un côté pour l'application du détergent et du produit de rinçage, et de l'autre une raclette en caoutchouc pour une finition sans traces. Conçu pour être utilisé avec les housses de balai des séries TMopTM et Slim-TTM.
L’outil Micronova de lavage de vitres est une méthode simple et efficace pour nettoyer et désinfecter les fenêtres, panneaux et autres surfaces lisses dans des environnements propres et contrôlés. Disponible avec une extrémité filetée ACME pour poignées en plastique (QPWT) ou un accessoire à déconnexion rapide pour une utilisation avec des poignées en acier inoxydable de la série SSU (QDWT).
  • Outil de lavage de vitres à double face
  • Méthode simple et efficace pour nettoyer les fenêtres afin d’obtenir une finition sans stries
  • Idéal pour nettoyer et désinfecter les fenêtres, panneaux et autres surfaces lisses
  • Conçu pour une utilisation dans des salles blanches et des environnements contrôlés
  • T-Mop d’un côté, et une raclette de l’autre
  • Châssis en acier inoxydable électropoli 304 et lame de raclette en caoutchouc
  • Œuvres avec TMop™ et Slim-T™ couvertures de la série Mop
  • Extrémité filetée QPWT — ACME pour fixation sur Micronova des poignées en plastique
  • Accessoire QDWT — Quick Disconnect sur poignées en acier inoxydable de la série SSU
  • Disponible en longueurs de 12 in et 18 in
  • Bonne résistance aux solutions nettoyantes et désinfectants puissants
  • L’intégralité du système est autoclavable
Spécification
Type de produit Outil combiné de raclette
Color-coded Non
Type de poignée Raccordement de poignée ACME
Stérilité Non stériles
Autoclavable Autoclavable
Contenu et stockage Conserver à température ambiante. Rincez pour enlever le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage.
Description Combinaison d’outil de lavage de vitres, TMop de raclette
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection des fenêtres, panneaux et sols dans des environnements contrôlés
À utiliser avec (équipement) Manches en acier inox (SSU) et manches en plastique (STA)
Comprend Connexion de la poignée ACME
Longueur (impériale) 12 po
Longueur (métrique) 30.5 cm
Matériau Acier inoxydable poli électro-poli (304), raccords en acétal, lame de raclette en caoutchouc
Largeur (impériale) 2,5 in
Largeur (métrique) 6.4 cm