Learn More
TERUMO Kits de sécurité pour perfusion à ailettes SURFLO™
Code produit 17142824
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
18 G
19 G
21 G
22 G
23 G
25 G
Longueur (métrique) du tube:
9 cm
30 cm
Conditionnement:
50 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Longueur (métrique) du tube unitSize
17142824 21 G 30 cm 50 pièces
17112824 18 G 30 cm 50 pièces
17122824 19 G 30 cm 50 pièces
17132824 21 G 9 cm 50 pièces
17152824 22 G 9 cm 50 pièces
17162824 22 G 30 cm 50 pièces
17172824 23 G 9 cm 50 pièces
17182824 23 G 30 cm 50 pièces
17192824 25 G 30 cm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 17142824 Fournisseur TERUMO Code fournisseur 8SVS21NL30
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Destiné à introduire ou à retirer des fluides du système vasculaire après ponction veineuse (18 - 25 G).
  • Fabriqué dans un matériau résistant au pliage pour éviter tout pli lors de la mise en place et assurer un meilleur confort au patient
  • Les ailettes sont grandes et flexibles pour une bonne prise en main et une fixation sûre.
  • Réduction de la pression sur la paroi du vaisseau sanguin grâce à des ailettes légèrement inclinées
  • Activation facile du mécanisme de sécurité, les doigts restent à distance de la canule en permanence.
  • Un signal sonore est émis lors de l'activation du mécanisme de sécurité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Ensemble de perfusion
Couleur Vert
Matériau Tube en PVC, aiguille siliconée
Calibre d’aiguille 21 G
Stérilité Stérile
Sans latex Oui
Longueur (métrique) du tube 30 cm