Learn More
BRAND™ Flacons d’oxygène de modèle Winkler
Code produit 15547841 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique) d’échantillon:
250 à 300 ml
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) d’échantillon Conditionnement
15547841 250 à 300 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15547841 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 386048
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.58€
    58.46€ / 2 pièces
    Économisez 9.12€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Pour la détermination de l’oxygène dissous dans l’eau
  • Verre sodocalcique
  • La capacité mesurée est spécifiée à ± 0,01 ml
  • Zone de marquage blanche
  • Un bouchon en verre rodé standard solide et coupé obliquement peut être fixé avec un clip de fixation
  • Chaque flacon est étalonné avec son propre bouchon, les bouchons et flacons ne sont donc pas interchangeables
  • Chaque flacon et son bouchon sont marqués d’un numéro d’identification unique correspondant
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type NS 19/26
    Comprend Bouchon en verre
    Matériau Verre sodocalcique
    Volume (métrique) d’échantillon 250 à 300 ml